Learn More
Kartell™ Colorimetric 8 Cell Tray
Codice prodotto. 10441551
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10441551 15 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10441551 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0035700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00€
    18.58€ / pezzi 10
    Risparmia 1.42€
    7% Sconto
In stock
Kartell™ Colorimetric 8 Cell Tray is constructed of polystyrene for durability and is best suited for colorimetric assay.
  • CE Marked, IVD Certified
  • 95mm long and 57mm wide
  • For colorimetric assay
Specifica
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Tipo Tray
Lunghezza (sistema metrico) 95 mm
Larghezza (sistema metrico) 57 mm
Altezza (sistema metrico) 2 mm
Diametro (sistema metrico) 15 mm