Learn More
Schuett Biotec™ Piastre per campioni in alluminio e polisitrene
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Piatto |
| Materiale | Aluminum |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra per pesata |
| Altezza (sistema metrico) | 7 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |