Learn More
Kartell™ Contenitori per campioni biologici in polistirene
Codice prodotto. 10102381
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
60 ml
200 mL
Diametro (sistema metrico):
39 mm
66 mm
Altezza (sistema metrico):
65 mm
86 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10102381 200 mL 66 mm 86 mm pezzi 200
10355631 60 ml 39 mm 65 mm pezzi 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10102381 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0269600
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. I contenitori per campioni biologici in polistirene Kartell™ sono disponibili con tappi a vite codificati a colori in polietilene e polipropilene.
  • Individually wrapped
  • CE marked;IVD approved
Specifica
Product Type Contenitore per campioni biologici
Closure Included Sì
Materiale Polistirene
Sterilità Aseptic
Capacità (sistema metrico) 200 mL
Certificazione/Conformità CE e IVD
Colore chiusura Rosso
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Diametro (sistema metrico) 66 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per campioni di urine e biologici
Altezza (sistema metrico) 86 mm
Include Tappo a vite in polipropilene
Etichetta Sì
Quantità Confezione da 200