Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene CELLSTAR Cell Culture Tubes
Improved cell adhesion due to physical surface treatment.
477.00€ - 669.00€
Specifica
Product Type | Culture Tube |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
Trattamento superficiale | TC Treated |
Sterilità | Sterile |
Chiusura inclusa | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo di chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10199900
|
Greiner Bio-One
163160 |
12 mL | Screw Cap |
669.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10003381
|
Greiner Bio-One
191160 |
14 mL | Dual-Position Vent Stopper |
477.00€
pezzi 750 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- TC treated
- Sterile
Specifica
Culture Tube | |
TC Treated | |
Yes |
Polystyrene | |
Sterile |