Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Conical Bottom Analyzer Cups
Descrizione
- Material: Polystyrene
- Conical bottom
- With support skirt
- For single use only
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Technicon Analyzer |
| Forma | Conical |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore | Clear |
| Materiale | Polystyrene |
| Product Type | Analyzer Cup |
| Volume (sistema metrico) | 1.5 mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?