Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Conical Bottom Analyzer Cups
Codice prodotto. 15975311
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 mL
4 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Technicon Analyzer
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 5000
pezzi 6000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15975311 4 mL Technicon Analyzer pezzi 5000
15965311 1.5 mL Technicon Analyzer pezzi 6000
10660742 4 mL Technicon Analyzer pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15975311 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 621171
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Greiner Bio-One Cell 1.5mL Polystyrene Conical Bottom Analyzer Cups suitable for use with analytical systems, such as Technicon, Gemsaec, Centrifichem, Hitachi, TOA and Coulter analyzers.
  • Material: Polystyrene
  • Conical bottom
  • With support skirt
  • For single use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Technicon Analyzer
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Product Type Analyzer Cup
Volume (sistema metrico) 4 mL