Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene
Shop All Fisherbrand ProductsDescription
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom helps resist tipping
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
- Temperature range -10 to 70°C
- Antistatic surface to ensure complete sample removal
- 500 FDA/food-grade compliant boats per pack
Specifications
Specifications
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Colore | Black |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Rombo; A losanghe |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Navicella per pesatura antistatica |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analizzatore di umidità a microonde |
| Dimensioni (L x P x A) | 78 x 56 x 14 mm |
| Show More |