Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene
Codice prodotto. 12992840 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
30 mL
100 mL
Colore:
Bianco
Black
Nero
Forma:
Rombo; A losanghe
Dimensione della confezione:
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Forma Dimensione della confezione
12992840 5 mL Bianco Rombo; A losanghe pezzi 500
11543432 100 mL Bianco Rombo; A losanghe pezzi 500
12932860 100 mL Nero Rombo; A losanghe pezzi 500
11533432 30 mL Bianco Rombo; A losanghe pezzi 500
12922860 30 mL Black Rombo; A losanghe pezzi 500
12912860 5 mL Nero Rombo; A losanghe pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12992840
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per travasi accurati con perdita minima di campione. La navicella per pesata antistatica a losanga in polistirene Fisherbrand™ è caratterizzata da una superficie liscia facilmente flessibile. Le navicelle monouso hanno il fondo piatto, la superficie antistatica e possono essere utilizzate in diverse applicazioni di laboratorio.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom helps resist tipping
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols and bases
  • Temperature range -10 to 70°C
  • Antistatic surface to ensure complete sample removal
  • 500 FDA/food-grade compliant boats per pack
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 5 mL
Colore Bianco
Monouso Sì
Materiale Polistirene
Forma Rombo; A losanghe
Sterilità Non-sterile
Tipo Navicella per pesatura antistatica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analizzatore di umidità a microonde
Dimensioni (L x P x A) 55 x 35 x 6 mm
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Larghezza (sistema metrico) 35 mm
Altezza (sistema metrico) 6 mm