Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard quadrata nera in polistirene
Codice prodotto. 11503432 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
85 mL
280 mL
Tipo:
Navicella per pesata
Navicella per pesatura standard
Colore:
Bianco
Black
Blue
Nero
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo Colore Dimensione della confezione
11503432 85 mL Navicella per pesata White pezzi 500
12982850 10 mL Navicella per pesata Nero pezzi 500
12902860 280 mL Navicella per pesata Black pezzi 500
12992850 85 mL Navicella per pesata Black pezzi 500
11344125 10 mL Navicella per pesata White pezzi 500
11897172 280 mL Navicella per pesatura standard Blue pezzi 500
11364125 280 mL Navicella per pesata Bianco pezzi 500
11354125 85 mL Navicella per pesata White pezzi 500
11513432 280 mL Navicella per pesata White pezzi 500
11593422 10 mL Navicella per pesata White pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11503432
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Pesatura e travaso semplici dei campioni. La navicella per pesata standard di forma quadrata in polistirene Fisherbrand™ si piega facilmente ed è caratterizzata da una superficie liscia e angoli arrotondati, per travasi agevoli. Scegliere il formato e il colore più adatti alle proprie necessità. Monouso e di lunga durata.
Weigh and pour samples with ease. Fisherbrand™ Polystyrene Square-Shaped Standard Weighing Boat folds easily and features a smooth surface and round corners for easy pouring. Choose the size and color that works best for your needs. Disposable and durable.
  • Flexible boats feature smooth surfaces and rounded corners to provide accurate pour-outs with minimal sample loss
  • Select white, black or blue for best color contrast to ensure sample is completely removed
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Available in three sizes and two colors, in packs of 500
  • All are FDA/food-grade compliant
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 85 mL
Colore White
Monouso Sì
Materiale Polistirene
Forma Quadrato
Sterilità Non-sterile
Tipo Navicella per pesata
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analizzatore di umidità a microonde
Size Media; 85 x 85 x 24 mm
Lunghezza (sistema metrico) 85 mm
Larghezza (sistema metrico) 85 mm
Altezza (sistema metrico) 24 mm