Learn More
Kartell™ Provette monouso in polistirene
Description
Manufactured with polystyrene for superb clarity. Kartell™ Polystyrene Disposable Test Tubes are economical and durable.
- Single use eliminates contamination from carry over or absorption
- Excellent for sensitive batch work or low speed centrifugation
- Color coded caps available separately
Specifications
Specifications
| Certificazione/Conformità | CE IVD |
| Colore | Trasparente |
| Descrizione | 1300 xG |
| Capacità (sistema metrico) | 5 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 75 mm |
| Materiale | Polistirene |
| Monouso | Sì |
| Quantità | Confezione da 1000 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Diametro (sistema metrico) | 12 mm |
| Show More |