Learn More
BRAND™ Polystyrene Draining Rack
Codice prodotto. 10508271 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
72
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
10508271 72 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10508271 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 95105
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Integrated wide draining trough
  • Pegs can be inserted as required
  • Peg holes are closed at the back - preventing leakage toward the wall
  • Suitable for glass graduated cylinders of up to 250 mL and beakers up to 1000 mL
  • Supplied complete with drain tubing and accessories for wall mounting
  • Includes 72 pegs
  • peg diameter: 16 mm
  • peg length: 120 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polystyrene
Posizioni 72
N. di rack 72
Include Drain tubing, 72 pegs, and accessories for wall mounting
Altezza (sistema metrico) 630 mm
Larghezza (sistema metrico) 450 mm