Learn More
Brady™ Può contenere un'ampia serie di spine fino a 89 mm di diametro e 127 mm di lunghezza, nonché connettori maschio per flessibili. Idoneo a spine da 11 V, 22 V, 55 V NS.
Codice prodotto. 10411100 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10411100 Red Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10411100 Fornitore Brady™ N. del fornitore 800126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.05€
    53.28€ / pezzi 1
    Risparmia 4.77€
    8% Sconto
In stock
The Polystyrene Electrical/Pneumatic Lockout accommodates a large variety of electrical plugs up to 89 mm diameter and 127 mm in length as well as male air hose connectors.
  • The holes are designed to fit ''necked down'' pneumatic male fittings commonly attached to compressed air hoses.
  • Suitable for 110V, 220V NS 550V plugs.
Specifica
Product Type Electrical/Pneumatic Lockout
Alternate Part Number LARGE ELECTRICAL/PNEUMATIC PLUG LOCKOUT
Colore Red
Materiale Polystyrene
Descrizione Large Electrical/Pneumatic Lockout
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.28 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 7 mm
Dimensioni (P x L x A) 96.00 x 163.00 x 117.25 mm
Dimensioni (L x P) 163 x 96 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Da utilizzare con (apparecchiatura) Commonly attached to compressed air hoses
Altezza (sistema imperiale) 4.616 in.
Altezza (sistema metrico) 117.25 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 6.417 in.
Larghezza (sistema metrico) 163 mm