Learn More
Fisherbrand™ Cuvette macro in polistirene per lunghezza d'onda visibili
Codice prodotto. 11537692 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11537692 4 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11537692
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Queste cuvette migliorano la costanza della temperatura dei campioni durante le misurazioni fotometriche. Macrocuvetta in polistirene Fisherbrand™ per lunghezze d'onda visibili caratterizzate da un'eccellente gamma di trasmissione ottica e da uno spessore sottile che agevola lo scambio termico.
  • Variazioni molto ridotte dei valori di estinzione
  • Eccellente gamma di trasmissione ottica
  • Produzione in lotti ordinati per stampo
  • Trasparenza pari al 90% circa tra 400 nm e 800 nm
Specifications
Tipo Macro cuvetta
Monouso Sì
Capacità (sistema metrico) 4 mL
Materiale Polistirene
Quantità 100/conf.
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 400 - 800 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm