Learn More
Kartell™ Scatola per vetrini da microscopio in polistirene
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10586191
Cambia vista
Click to view available options
Capacità vetrino:
25
50
100
Profondità (sistema metrico):
83 mm
97 mm
180 mm
Altezza (sistema metrico):
35 mm
38 mm
Larghezza (sistema metrico):
98 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità vetrino Profondità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10586191 100 180 mm 35 mm 230 mm Pezzo
10162181 25 83 mm 38 mm 98 mm pezzi 4
10576191 50 97 mm 35 mm 230 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10586191 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0027800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.40€
    15.70€ / pezzi 1
    Risparmia 11.70€
    42% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene antiurto praticamente indistruttibile. Le scatole per vetrini da microscopio in polistirene Kartell™ sono progettate per la conservazione e classificazione meticolose di vetrini da laboratorio.
  • Slots are well spaced for easy handling of 76mm x 26mm slides
  • Slots are clearly numbered and can be cross referenced with corresponding index card
  • Lids are totally removable
  • Top and back clearly indicated
  • The 50 and 100 place boxes have locating lugs so boxes can be stacked
Specifica
Capacità vetrino 100
Colore Grigio
Compartimenti 100
Profondità (sistema metrico) 180 mm
Sostegni dispositivo 100 Slides
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Include Lid and index card
Materiale Polistirene
Sovrapponibile Sovrapponibile
Larghezza (sistema metrico) 230 mm