Learn More
Socorex™ Polystyrene Multichannel Round Bottom Reservoirs
Descrizione
- Polystyrene construction
- Each channel has a rounded bottom
- Total capacity 48mL
- Good bench stability
- Perfect combination with multichannel pipettes
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 48 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Multichannel Reservoir |
| Canali | 8 |