Learn More
Greiner Bio-One Piastre Petri in polistirene
Manufactured from highly transparent polystyrene for its heat resistant properties to enable use with hot agar. Greiner BioOne™ Polystyrene Petri Dishes are available in a wide variety of formats and sizes to accommodate multiple research needs.
Marca:  Greiner Bio-One 663161
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.00000kg
Codice prodotto. 11769442
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Heat resistant up to 60°C
  • Available in vented and non-vented
  • Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
  • Easy stacking
  • Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifica
Specifica
Sterile
100 mm
Polystyrene
420/conf.
15 mm