Learn More
- Home
- Products
- Dishes
- Petri Dishes
- Greiner Bio-One Piastre Petri in polistirene
Greiner Bio-One Piastre Petri in polistirene
Codice prodotto. 10083251
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Sfiato:
No
Sì
Yes
Quantità:
120/conf.
240/conf.
360/conf.
420/conf.
480 Pack
480/conf.
560/conf.
600/conf.
740/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 360
pezzi 420
pezzi 480
pezzi 560
pezzi 600
pezzi 740
18 product options available for selection
| Codice prodotto. | Dimensions (Dia. x H) | Sterilità | Sfiato | Quantità | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 10083251 | 100 x 20 mm | Non-sterile | Sì | 360/conf. | pezzi 360 |
| 10470613 | 94 x 16 mm | Non-sterile | No | 480/conf. | pezzi 480 |
| 10639021 | 90 x 15 mm | Non-sterile | Sì | 420/conf. | pezzi 420 |
| 10548071 | 120 x 17 mm | Non-sterile | Sì | 240/conf. | pezzi 240 |
| 10048770 | 35 x 10 mm | Non-sterile | Sì | 740/conf. | pezzi 740 |
| 11779442 | 60 x 15 mm | Non-sterile | Sì | 560/conf. | pezzi 560 |
| 10340111 | 145 x 20 mm | Non-sterile | Sì | 120/conf. | pezzi 120 |
| 10398981 | 94 x 15 mm | Non-sterile | Sì | 480/conf. | pezzi 480 |
| 10364451 | 94 x 16 mm | Non-sterile | Sì | 480/conf. | pezzi 480 |
| 10669781 | 94 x 15 mm | Non-sterile | Sì | 480/conf. | pezzi 480 |
| 11759452 | 94 x 15 mm | Sterile | Sì | 480/conf. | pezzi 480 |
| 10707801 | 60 x 15 mm | Non-sterile | Sì | 600/conf. | pezzi 600 |
| 11739452 | 94 x 15 mm | Sterile | Yes | 480 Pack | pezzi 480 |
| 10787112 | 94 x 16 mm | Sterile | Yes | 480 Pack | pezzi 480 |
| 10742312 | 94 x 16 mm | Sterile | Sì | 480/conf. | pezzi 480 |
| 10668631 | 94 x 15 mm | Non-sterile | Sì | 480/conf. | pezzi 480 |
| 11719452 | 120 x 17 mm | Sterile | No | 240/conf. | pezzi 240 |
| 11729452 | 100 x 20 mm | Sterile | Sì | 360/conf. | pezzi 360 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
Codice prodotto.
10083251
Fornitore
Greiner Bio-One
N. del fornitore
664102
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Usa il codice promozionale 28036
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
71.21 EUR valido fino al 2026-08-31
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28036" per avere il tuo prezzo promozionale.
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28036" per avere il tuo prezzo promozionale.
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Heat resistant up to 60°C
- Available in vented and non-vented
- Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
- Easy stacking
- Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
Specifica
Specifica
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Non-sterile |
| Quantità | 360/conf. |
| Sfiato | Sì |
| Dimensions (Dia. x H) | 100 x 20 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |