Learn More
Greiner Bio-One Piastre Petri in polistirene
Codice prodotto. 11719452
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Sfiato:
No
Yes
Quantità:
120/conf.
240/conf.
360/conf.
420/conf.
480 Pack
480/conf.
560/conf.
600/conf.
740/conf.
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 240
pezzi 360
pezzi 420
pezzi 480
pezzi 560
pezzi 600
pezzi 740
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (Dia. x H) Sterilità Sfiato Quantità Dimensione della confezione
11719452 120 x 17 mm Sterile No 240/conf. pezzi 240
10470613 94 x 16 mm Non-sterile No 480/conf. pezzi 480
10639021 90 x 15 mm Non-sterile 420/conf. pezzi 420
10083251 100 x 20 mm Non-sterile 360/conf. pezzi 360
10548071 120 x 17 mm Non-sterile 240/conf. pezzi 240
10048770 35 x 10 mm Non-sterile 740/conf. pezzi 740
11779442 60 x 15 mm Non-sterile 560/conf. pezzi 560
10340111 145 x 20 mm Non-sterile 120/conf. pezzi 120
10398981 94 x 15 mm Non-sterile 480/conf. pezzi 480
10364451 94 x 16 mm Non-sterile 480/conf. pezzi 480
10669781 94 x 15 mm Non-sterile 480/conf. pezzi 480
11759452 94 x 15 mm Sterile 480/conf. pezzi 480
10707801 60 x 15 mm Non-sterile 600/conf. pezzi 600
11739452 94 x 15 mm Sterile Yes 480 Pack pezzi 480
10787112 94 x 16 mm Sterile Yes 480 Pack pezzi 480
10742312 94 x 16 mm Sterile 480/conf. pezzi 480
10668631 94 x 15 mm Non-sterile 480/conf. pezzi 480
11729452 100 x 20 mm Sterile 360/conf. pezzi 360
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Product Code. 11719452 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 688161
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
In polistirene altamente trasparente per le sue proprietà termoresistenti che consentono l'utilizzo con agar caldo. Le piastre Petri Greiner BioOne™ in polistirolo sono disponibili in un'ampia varietà di formati e dimensioni per soddisfare molteplici esigenze di ricerca.
  • Heat resistant up to 60°C
  • Available in vented and non-vented
  • Choose from standard round design, square-profile dish, special models and contact dishes/OneWell Plate™ models
  • Easy stacking
  • Crystal polystyrene for optimal analysis by microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore Trasparente
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Square
Sterilità Sterile
Quantità 240/conf.
Sfiato No
Dimensions (Dia. x H) 120 x 17 mm
Altezza (sistema metrico) 17 mm
Diametro (sistema metrico) 120 mm