Learn More
Cole-Parmer™ Fiale per campioni con tappi in polistirene/polietilene
Store a wide variety of liquids and solids with these sample vials. Cole Parmer™ Snap-Cap Sample Vials are clear, durable and lightweight.
60.29€ - 106.00€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Materiale | Polystyrene |
N. per confezione | 144 |
Tipo di chiusura | Snap Cap |
Tipo | Sample Vial |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11711329
|
Cole-Parmer™
06102-10 |
11.1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11721329
|
Cole-Parmer™
06102-20 |
25.9 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Vials will withstand normal centrifugation
- Made from polystyrene with polyethylene caps
Specifica
Clear | |
144 | |
Sample Vial |
Polystyrene | |
Snap Cap |