Learn More
Gosselin™ Polystyrene Round Petri Plate with Double Outer Bag
Codice prodotto. 15468784
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
100 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 825
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
15468784 100 mm pezzi 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15468784 Fornitore Gosselin™ N. del fornitore BP90B102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    152.49€ / pezzi 825
    Risparmia 153.51€
    50% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Used in variety of applications like clinical, environment, industries and microbiology.
  • Used in variety of applications like clinical, environment, industries and microbiology
Compliance
EC N1935/2004, ISO 11137, STERILE R SAL 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EC N1935/2004, ISO 11137: STERILE R SAL 10-6
Descrizione Has double outer bag with traceability
Colore Natural
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Tipo Piastra di Petri
Conteggio pozzetti 1
Quantità 33/Bag
Size 15 x 100 mm
Sfiato No
Altezza (sistema metrico) 41 mm
Diametro (sistema metrico) 100 mm