Learn More
Gosselin™ Polystyrene Round Petri Plate with One Vent
Descrizione
- Used in variety of applications like clinical, environment, and microbiology
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N 1935/2004, ISO 11137 : Aseptic |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Aseptically Manufactured |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Quantità | 28/Bag |
| Sfiato | 1 |
| Altezza (sistema metrico) | 16.2 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 90 mm |