Learn More
Gosselin™ Polystyrene Round Petri Plate without Vent
Descrizione
- Used in variety of applications like clinical, environment, industries and microbiology
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EC N1935/2004, ISO 11137: STERILE R SAL 10-6 |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Round |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo | Piastra di Petri |
| Conteggio pozzetti | 1 |
| Quantità | 28/Bag |
| Sfiato | No |
| Altezza (sistema metrico) | 14.2 mm |
| Vedi altri risultati |