Learn More
BRAND™ Polystyrene Sample Vials
Codice prodotto. 10717861 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Transparent
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10717861 Transparent pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10717861 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 722060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00€
    181.52€ / pezzi 1000
    Risparmia 24.48€
    11% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Includes polyethylene snap cap. For use with Leuko-Ery Counter.
  • Polystyrene construction
  • Clear
  • CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EC
  • Includes polyethylene snap-cap
  • Supplied in packs of 1,000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) esterno 22 mm
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) 12 mL
Include With Polyethylene press on cap
N. per confezione 1000
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Snap Cap
Quantità 1000 Pk.
Altezza (sistema metrico) 38 mm