Learn More
Fisherbrand™ Cuvette semi macro in polistirene per lunghezza d'onda visibili
Codice prodotto. 11547692 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.6 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11547692 1.6 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11547692
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Queste cuvette migliorano la costanza della temperatura dei campioni durante le misurazioni fotometriche. Cuvette semi-micro in polistirene Fisherbrand™ per lunghezze d'onda visibili caratterizzate da un'eccellente gamma di trasmissione ottica e da uno spessore sottile che agevola lo scambio termico.
Cuvette semi-micro monouso in polistirene.
  • Capacità 1.6 ml
  • Trasparenza pari al 90% circa tra 400 nm e 800 nm
  • Gamma da 336 nm a 850 nm
  • Cammino ottico 10 mm
  • Dimensioni 12. 5 mm x 45 mm
Specifica
Tipo Cuvetta semi-micro
Monouso Sì
Capacità (sistema metrico) 1.6 mL
Materiale Polistirene
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range 400 - 800 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 12.5 mm