Learn More
BRAND™ Polystyrene Slide Boxes
Codice prodotto. 10212291 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità vetrino:
25
50
100
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità vetrino Dimensione della confezione
10212291 50 Pezzo
10758721 25 Pezzo
10222291 100 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10212291 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 475900
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.95€
    16.60€ / pezzi 1
    Risparmia 13.35€
    44% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Polystyrene construction. Protects microscope slides from breakage.
  • Polystyrene construction
  • For use with microscope slides
  • Dimensions: 76 x 26mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Slide Storage Box
Capacità vetrino 50
Sostegni dispositivo 50 Slides
Lunghezza (sistema metrico) 76 mm
Materiale Polystyrene
Forma Rectangular
Larghezza (sistema metrico) 26 mm