Learn More
Kartell™ Contenitori per campioni in polistirene
Codice prodotto. 10674042
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10674042 32 mL pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10674042 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0259800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    140.91€ / pezzi 1000
    Risparmia 35.09€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
In polistirene trasparente con sicuro tappo a scatto in polietilene. I contenitori per campioni in polistirene Kartell™ sono ideali per la conservazione, la raccolta e il trasporto di campioni.
  • Struttura in polistirene trasparente
  • Con approvazione CE-IVD
Specifica
Product Type Contenitore per campioni
Closure Included Sì
Materiale Polistirene
Capacità (sistema metrico) 32 mL
Certificazione/Conformità CE e IVD
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Tappo a scatto
Diametro (sistema metrico) 48 mm
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la conservazione, il prelievo e il trasporto dei campioni
Altezza (sistema metrico) 32 mm
Include Coperchio in polietilene
Quantità Confezione da 1000