Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata antistatica in polistirene
Codice prodotto. 12942860 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
85 mL
280 mL
Colore:
Bianco
Nero
Size:
Grande; 140 x 140 x 22 mm
Media; 85 x 85 x 24 mm
Piccolo; 46 x 46 x 8 mm
Forma:
Quadrato
Dimensione della confezione:
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Size Forma Dimensione della confezione
12942860 10 mL Nero Piccolo; 46 x 46 x 8 mm Quadrato pezzi 500
12608513 280 mL Bianco Grande; 140 x 140 x 22 mm Quadrato pezzi 500
12962860 280 mL Nero Grande; 140 x 140 x 22 mm Quadrato pezzi 500
12952860 85 mL Nero Media; 85 x 85 x 24 mm Quadrato pezzi 500
11680302 85 mL Bianco Media; 85 x 85 x 24 mm Quadrato pezzi 500
12922850 10 mL Bianco Piccolo; 46 x 46 x 8 mm Quadrato pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12942860
Quantità Prezzo
1 47.50€ / pezzi 500
40 42.80€ / pezzi 500
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Pesatura e travaso semplici dei campioni. La navicella per pesata antistatica nera in polistirene Fisherbrand™ si piega facilmente ed è caratterizzata da una superficie liscia e angoli arrotondati, per travasi agevoli. Scegliere il formato e il colore più adatti alle proprie necessità. Monouso e di lunga durata.
  • Flexible boats feature smooth surfaces and rounded corners to provide accurate pour-outs with minimal sample loss
  • Select white or black for best color contrast
  • Antistatic surface to ensure sample is completely removed
  • Boats are shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases
  • Temperature range -10 to 70°C
  • Available in three sizes and two colors, in packs of 500
  • All are FDA/food-grade compliant
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Colore Nero
Monouso Sì
Materiale Polistirene
Forma Quadrato
Sterilità Non-sterile
Tipo Navicella per pesatura antistatica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analizzatore di umidità a microonde
Size Piccolo; 46 x 46 x 8 mm
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm
Larghezza (sistema metrico) 46 mm
Altezza (sistema metrico) 8 mm