Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard a losanga in polistirene
Codice prodotto. 12387552 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
30 ml
100 mL
Colore:
Black
Nero
White
Dimensione della confezione:
pezzi 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
12387552 100 mL White pezzi 500
12972850 100 mL Black pezzi 500
12962850 30 ml Nero pezzi 500
12952850 5 mL Nero pezzi 500
12932840 5 mL White pezzi 500
11573422 30 ml White pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 12387552
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.20€
    32.63€ / pezzi 500
    Risparmia 53.57€
    62% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Progettate per travasi accurati con perdita minima di campione. La navicella per pesata standard a losanga in polistirene Fisherbrand™ è caratterizzata da una superficie liscia agevolmente flessibile. Le navicelle monouso hanno il fondo piatto e stabile e possono essere utilizzate in diversi ambienti di laboratorio e applicazioni.
  • Forma a losanga agevolmente flessibile per travasi accurati
  • Il fondo ampio e piatto evita il ribaltamento
  • Biologicamente inerte e resistente ad acidi diluiti e deboli, soluzioni acquose, alcool e basi
  • Intervallo di temperatura da -10 a 70 °C
  • Utilizzabile con analizzatori di umidità a microonde
  • 500 navicelle conformi alle norme FDA e di grado alimentare per confezione
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore White
Monouso Sì
Materiale Polistirene
Forma Rombo; A losanghe
Sterilità Non-sterile
Tipo Navicella per pesata
Da utilizzare con (apparecchiatura) Analizzatore di umidità a microonde
Dimensioni (L x P x A) 119 x 90 x 19 mm
Lunghezza (sistema metrico) 119 mm
Larghezza (sistema metrico) 90 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm