Learn More
Fisherbrand™ Navicella per pesata standard a losanga in polistirene
Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable ProdottiDescrizione
- Forma a losanga agevolmente flessibile per travasi accurati
- Il fondo ampio e piatto evita il ribaltamento
- Biologicamente inerte e resistente ad acidi diluiti e deboli, soluzioni acquose, alcool e basi
- Intervallo di temperatura da -10 a 70 °C
- Utilizzabile con analizzatori di umidità a microonde
- 500 navicelle conformi alle norme FDA e di grado alimentare per confezione
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
| Colore | Black |
| Monouso | Sì |
| Materiale | Polistirene |
| Forma | Quadrato; A losanghe |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Navicella per pesata |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Analizzatore di umidità a microonde |
| Dimensioni (L x P x A) | 119 x 90 x 19 mm |
| Vedi altri risultati |