Learn More
Cole-Parmer™ Piastre per pesata quadrate in polistirene
Codice prodotto. 11867172 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11867172 100 mL pezzi 500
11857172 20 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11867172 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0101717
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    84.20€ / pezzi 500
    Risparmia 82.80€
    49% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Utilizzare queste navicelle per pesata con bilance, analizzatori di umidità a microonde e centinaia di altre applicazioni per la manipolazione dei campioni. Navicelle per pesata in polistirene quadrate e flessibili per facilitare il versamento. Resistenza al capovolgimento grazie al fondo piatto. Forma ergonomica, che consente di maneggiarle senza pericolo che scivolino.
Use these weighing dishes with balances, microwave moisture analyzers and hundreds of other sample handling applications. Square Polystyrene Weighing Dishes are designed to flex for easy pouring. Flat bottom resists tipping. Contoured sides permit no-slip handling.
  • Rubberized anti-static, polystyrene
  • Withstand temperatures up to 180°F
  • Resistant to most dilute acids, aqueous solutions, and alcohol bases
  • General purpose sample holders
  • Rounded corners simplify transfer of powdered or granular samples
  • White Translucent Color Dishes - for traditional applications
  • Blue Translucent Color Dishes - contrasts for white powders and solids, increases sample
  • Disposable
  • Biologically inert
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Blue
Monouso
Materiale Polistirene
Forma Quadrato
Tipo Navicella per pesata
Da utilizzare con (applicazione) Per un travaso in totale semplicità. Biologicamente inerte; resistente ad acidi diluiti, soluzioni acquose, alcoli, basi
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per l'uso con bilance, analizzatori di umidità a microonde, centinaia di altre applicazioni per la manipolazione dei campioni
Size Medium
Lunghezza (sistema imperiale) 3.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 84 mm
Larghezza (sistema imperiale) 1 in.
Larghezza (sistema metrico) 84 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Profondità (sistema metrico) 19 mm