Learn More
Greiner Bio-One Coperchio standard in polistirene senza anelli anticondensa
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10389031
Cambia vista
Click to view available options
Plate Compatibility:
384-well Standard Microplate
96-well Microplate, Non TC-treated
High-format Low-profile Microplates, 384-well LoBase Small Volume or 1536-well Microplate
Particolarmente consigliato per micropiastre standard da 384 pozzetti
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Formato:
High profile
Low profile
Profilo coperchio basso
Ultra low profile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Plate Compatibility Sterilità Formato unitSize
10389031 Particolarmente consigliato per micropiastre standard da 384 pozzetti Non-sterile Profilo coperchio basso pezzi 200
10421611 96-well Microplate, Non TC-treated Non-sterile High profile pezzi 100
10414625 High-format Low-profile Microplates, 384-well LoBase Small Volume or 1536-well Microplate Sterile Ultra low profile pezzi 100
10761211 96-well Microplate, Non TC-treated Sterile High profile pezzi 100
10292811 384-well Standard Microplate Sterile Low profile pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10389031 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 656190
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Protezione da contaminazione ed evaporazione durante la conservazione di campioni e la coltura cellulare. I coperchi standard in polistirene Greiner BioOne™ sono disponibili in numerosi formati per soddisfare le varie esigenze di laboratorio.
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • High lid profile; height: 9 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
Sterilità Non-sterile
Include Piastre pozzetto a camino a 96 pozzetti
Anelli di condensazione No
N. per confezione 200
Formato Profilo coperchio basso
Product Type Coperchio standard
Plate Compatibility Particolarmente consigliato per micropiastre standard da 384 pozzetti