Learn More
Heathrow Scientific™ Polystyrene Sterile Single Wrapped Reagent Reservoir
Codice prodotto. 16351076 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
55 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
16351076 55 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16351076 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore 120750
Save Up to 60% on Liquid Handling
Usa il codice promozionale 28028
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Reagent Reservoirs offer a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
  • Trough design with a v shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sterile, sealed in bags and electron beam sterilized
  • DNase, RNase and Pyrogen free
  • Sealed in easy-to-open bags
  • Quality certificate available on request
  • Disposable
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.9 oz.
Colore White
Capacità (sistema metrico) 55 mL
Dimensioni (L x P x A) 4 x 1.10 x 1.20 in.
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Serbatoio reagente
Imballaggio Single Wrapped
Quantità 1/Bag, 100 Bags/Pk.
Autoclavabile Not Autoclavable
Canali 1
Monouso Single-use
Forma del fondo Convoluted