Learn More
Fisherbrand™ Polystyrene Storage Bottles
Codice prodotto. 15913317 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione
15913317 250 mL pezzi 24
15903317 150 mL pezzi 24
15923317 500 mL pezzi 12
15933317 1000 mL pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15913317
Spedizione stimata: 26-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Tappo a vite sterile per flacone confezionato singolarmente
Reduce the risk of cross contamination with sterile, disposable polystyrene media bottles. Use with Bottle-Top Filters or as replacement/extra receptacles for Filter Units. Excellent as single-use storage containers.
  • Rounded with molded in hand grips
  • Polystyrene
  • Molded in graduations
  • Sterile
Certifications
Prodotto apirogeno in base allo standard USP, non citotossico da lotto a lotto, sterilizzazione da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Rounded with molded in hand grips
Materiale Polystyrene
Sterilità Sterile
Tipo Receiver Flask
Volume (sistema metrico) 250 mL
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti sulle pagine Web associate alla presente dichiarazione.