Learn More
Globe Scientific Polystyrene Test Tubes with Screw Cap
Codice prodotto. 31922867 Sfoglia Tutto Globe Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 mL
20 mL
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
120 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
31922867 10 mL 100 mm pezzi 1000
31922765 15 mL 120 mm pezzi 1000
31922552 20 mL 150 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 31922867 Fornitore Globe Scientific N. del fornitore 6150
Spedizione stimata: 04-01-2027
Multipurpose screw cap test tubes suit variety of applications.
  • Designed to be leak-tight allowing tubes to be used for storage or transport
  • Screw caps are polyethylene
  • Round bottom
Specifications
Colore chiusura Blue
Materiale chiusura Polyethylene
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Polystyrene
Include Attached screw cap
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
Graduated No
Product Type Test Tube