Learn More
Megro™ Polystyrene Tweezer
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
125 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
Order Info
dimLengthMetric
Specifica
Specifica
| N. per confezione | 50Pack |
| Progettazione | Anatomical |
| Materiale | Polystyrene |
| Lunghezza (sistema metrico) | 125 mm |
| Product Type | Tweezers |
| Quantità (N. per custodia) | Each |