Learn More
Kartell™ Contenitori per urina in polistirene
In polipropilene trasparente per garantire robustezza e resistenza alle sostanze chimiche. I contenitori per urina Kartell™ in polistirolo sono disponibili sterili e non sterili con tappi a vite con codice colore.
Marca:  Kartell™ 0564200
49.10 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21887" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 3.94740kg
Codice prodotto. 10293663
  • 62.50€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Non sterile cups have blue screw caps; sold in multi-packs
  • Sterile cups have red screw cap and a sanitized marking area; individually wrapped
  • CE marked; IVD approved
  • Specifica
    Specifica
    Yes
    Aseptic
    CE and IVD
    Screw Cap
    250/Pk.
    Polypropylene
    150 mL
    Red
    73 mm