Learn More
Kartell™ Contenitori per urina in polistirene
Codice prodotto. 10682892
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Aseptic
Non-sterile
Sterile
Colore chiusura:
Blu
Blue
Red
Rosso
Quantità:
250/Pk.
600/Pk.
Confezione da 250
Confezione da 500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
pezzi 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Colore chiusura Quantità Dimensione della confezione
10682892 Sterile Rosso Confezione da 250 pezzi 250
10747721 Non-sterile Blu Confezione da 500 pezzi 500
10293663 Aseptic Red 250/Pk. pezzi 250
15119422 Non-sterile Blue 600/Pk. pezzi 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10682892 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0564100
Save Up to 60% on Microbiology Essentials
Usa il codice promozionale 28004
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polipropilene trasparente per garantire robustezza e resistenza alle sostanze chimiche. I contenitori per urina Kartell™ in polistirolo sono disponibili sterili e non sterili con tappi a vite con codice colore.
  • Non sterile cups have blue screw caps; sold in multi-packs
  • Sterile cups have red screw cap and a sanitized marking area; individually wrapped
  • CE marked; IVD approved
Specifica
Closure Included Sì
Graduated Sì
Materiale Polistirene
Sterilità Sterile
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Certificazione/Conformità CE e IVD
Colore chiusura Rosso
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo a vite
Diametro (sistema metrico) 63 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per la raccolta delle urine
Graduazioni Graduato da 20 a 100 ml
Altezza (sistema metrico) 74 mm
Include Tappo a vite in polipropilene
Quantità Confezione da 250