Learn More
Kartell™ Cuvetta con quattro facce trasparenti in polistirene per lavorazioni nel campo UV
Codice prodotto. 10663852
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 mL
2.5 mL
4.5 mL
Wavelength Range:
Da 280 a 800 nm
Da 340 a 800 nm
Tipo:
Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell
Cuvette
Cuvette macro
Semi-micro Cell
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Wavelength Range Tipo unitSize
10663852 1.5 mL Da 280 a 800 nm Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell pezzi 100
10472511 2.5 mL Da 280 a 800 nm Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell pezzi 100
10781791 2.5 mL Da 340 a 800 nm Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell pezzi 100
10462511 4.5 mL Da 280 a 800 nm Cuvette macro pezzi 100
10116390 4.5 mL Da 340 a 800 nm Cuvette macro pezzi 100
11388773 4.5 mL Da 280 a 800 nm Cuvette pezzi 100
10368834 4.5 mL Da 340 a 800 nm Cuvette pezzi 100
12553397 4.5 mL Da 340 a 800 nm Cuvette pezzi 1000
10071091 1.5 mL Da 340 a 800 nm Semi-micro Cell pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10663852 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0194800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.75€
    14.87€ / pezzi 100
    Risparmia 18.88€
    55% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene ottico o in PMMA grado UV, per un percorso ottico chiaro e nitido con indicazione della direzione. Le cuvette per spettrofotometria Kartell™ sono ideali per applicazioni di spettrofotometria.
Manufactured with optical polystyrene or UV grade PMMA for clear and sharp optical path with indication of optical path direction. Kartell™ Spectrophometry Cuvettes are ideal for spectrophotometry application.
  • Equipped with optically machined walls (optical faces) to ensure optimal transparency along the spectral field
    • Polystrene range:340nm to 800nm
    • UV range: 280 to 800nm
  • Path length: 10mm
  • Compatible with most spectrophotometers and photometers on the market
  • Absorption changes: within the ±1% interval
  • 4-optical faces can be used for spectrofluorimetry techniques
  • CE marked--IVD approved
Specifica
Tipo Cuvetta semi-micro, gamma UV in polistirene Kartell
Monouso
Capacità (sistema metrico) 1.5 mL
Materiale Polistirene
Lunghezza (sistema metrico) 12 mm
Certificazione/Conformità CE-IVD
Quantità Confezione da 100
Lunghezza del percorso 10 mm
Wavelength Range Da 280 a 800 nm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Spettrofotometria
Larghezza (sistema metrico) 12 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per spettrofotometria e per la maggior parte delle più comuni applicazioni biologiche e biotecnologiche