Learn More
BRAND™ Piastre per pesata antistatiche a losanga in polistirene
Codice prodotto. 10019040 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
30 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10019040 25 mL pezzi 500
10078870 100 mL pezzi 500
10273001 30 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10019040 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 155546
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polistirene ad alta resistenza. Le piastre per pesatura antistatiche BRAND™, a forma di diamante di forma piatta e leggera sono ideali per la pesatura. La superficie antistatica impedisce che i materiali si attacchino. Lo spessore delle pareti è di circa 0.2 mm.
  • Manufactured from high-impact polystyrene
  • Antistatic surface prevents materials from sticking
  • Light and flat design prevent interference while weighing
  • Wall thickness is approximately 0.2mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Flat
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Materiale Polistirene
Forma A rombo
Tipo Weighing Pan
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la pesatura
Spessore 0.2 mm
Dimensioni (L x P x A) 67 x 47 x 14 mm
Lunghezza (sistema metrico) 67 mm