Learn More
Brand™ Piastre per pesatura in polistirene
Codice prodotto. 10375231 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 mL
100 mL
250 mL
Lunghezza (sistema metrico):
44 mm
84 mm
140 mm
Larghezza (sistema metrico):
44 mm
84 mm
140 mm
Altezza (sistema metrico):
7 mm
21 mm
24 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10375231 250 mL 140 mm 140 mm 21 mm pezzi 500
10449332 100 mL 84 mm 84 mm 24 mm pezzi 500
10739011 7 mL 44 mm 44 mm 7 mm pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10375231 Fornitore Brand™ N. del fornitore 155544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    119.19€ / pezzi 500
    Risparmia 15.81€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene ad alto impatto. Le piastre quadrate BRAND™ in polistirene, con un design piatto e leggero, sono ideali per la pesatura. Antistatiche. Lo spessore delle pareti è di circa 0.2 mm.
  • Constructed of impact polystyrene.
  • Antistatic.
  • Light and flat design.
  • Ideal for weighing.
  • Wall thickness approx. 0.2 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polistirene
Forma Square
Tipo Weighing Dish
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for weighing
Spessore 0.2 mm
Dimensioni (L x P x A) 140 x 140 mm; 140 x 140 x 21mm
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Larghezza (sistema metrico) 140 mm
Altezza (sistema metrico) 21 mm