Learn More
Polysucrose 400, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11463692 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463692 100 g 100g
11443692 10 g -
11453692 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463692 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215632880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    344.40€ / 100g
    Risparmia 17.60€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
Identificatori chimici
CAS 26873-85-8
Formula molecolare C15H27ClO12
Molecular Weight (g/mol) 434.819
Numero MDL MFCD00081599
InChI Key IACFXVUNKCXYJM-AKSHDPDZSA-N
Sinonimo ficol 400
PubChem CID 88330506
IUPAC Name 2-(chloromethyl)oxirane;(2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1C(O1)CCl.C(C1C(C(C(C(O1)OC2(C(C(C(O2)CO)O)O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Polysucrose 400
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Peso formulazione ≈400,000