Specifications
| Tipo | Variable Area Flowmeter |
| Accuracy | ±3% (Full Scale) |
| Float Material | Stainless Steel (316) |
| Valori nominali pressione | 150 psig |
| Collegamenti | 1 in. NPT (F) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Standard, high-capacity, or ultrapure in-line flow meters |
| Altezza (sistema metrico) | 370 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | 100°C |
| Portata flusso d'acqua | 7.5 to 75 LPM |