Learn More
Masterflex™ Polysulfone Flowmeters for Water
Codice prodotto. 11779918 Sfoglia Tutto Masterflex Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Portata flusso d'acqua:
12 to 115 LPM
15 to 155 LPM
3 to 38 LPM
7.5 to 75 LPM
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata flusso d'acqua Dimensione della confezione
11779918 15 to 155 LPM Pezzo
11769918 12 to 115 LPM Pezzo
11749918 3 to 38 LPM Pezzo
11759918 7.5 to 75 LPM Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11779918 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 3247203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00€
    664.28€ / pezzi 1
    Risparmia 197.72€
    22% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Specifica
Tipo Variable Area Flowmeter
Accuracy ±3% (Full Scale)
Float Material Stainless Steel (316)
Valori nominali pressione 150 psig
Collegamenti 1 in. NPT (F)
Da utilizzare con (applicazione) Standard, high-capacity, or ultrapure in-line flow meters
Altezza (sistema metrico) 370 mm
Temperatura (sistema metrico) 100°C
Portata flusso d'acqua 15 to 155 LPM