Learn More
Cytiva Polyethylene (PE) Capillary Tubing
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
1.1 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.1 mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.8 mm |
| Overall Length (Metric) | 5000 mm |
| Quantità confezione | 1 Pack |