Learn More
Fisherbrand™ Pompa a diaframma in politetrafluoroetilene
Codice prodotto. 12991131 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Politetrafluoroetilene
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
12991131 Politetrafluoroetilene Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12991131
Power Your Renewable Energy Research
Usa il codice promozionale 28029
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Pompe adatte per una vasta gamma di applicazioni da laboratorio. Le pompe per vuoto a membrana per sostanze chimiche Fisherbrand™ sono ideali per applicazioni con solventi aggressivi e vapori acidi.
  • Resistente alle sostanze chimiche
  • Sostituzione delle pompe rotative a palette e degli aspiratori d'acqua, soprattutto nelle applicazioni a vuoto spinto in cui si riscontrano vapori corrosivi
  • Le testate della pompa sono realizzate in PTFE con rinforzo in fibra di carbonio per gestire i vapori corrosivi e aggressivi senza danni
  • Le camere di pompaggio sono separate ermeticamente dallo spazio di azionamento, per garantire una lunga durata delle parti meccaniche
  • Le pompe utilizzano diaframmi in PFTE interposti tra robusti sostegni asciutti e valvole in PEEK, estremamente resistenti ai prodotti chimici e più robuste delle valvole in elastomero
  • La valvola di zavorra del gas aiuta a conservare le prestazioni della pompa quando si lavora con i vapori condensabili
  • Ugelli per flessibili, per tubi con diametro interno di 8 mm
  • Piedini antivibrazioni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 2 mbar
Requisiti elettrici Motore a 230 V 50/60 Hz con cavi di alimentazione Schuko e UK
Dimensioni (L x P x A) 20 x 26 x 15 cm (7.8 x 10.2 x 5.9 in.)
Materiale Politetrafluoroetilene
Livello di rumorosità <44db (A), at 50Hz
Peso (sistema imperiale) 22.7 libbre
Peso (sistema metrico) 10.3 kg
Tipo di pompa Pompa da vuoto a diaframma
Spostamento d'aria 33 l/min.
N. di teste pompe 4
Applicazioni Evaporatore rotante (inclusi solventi ad alto punto di ebollizione, ad esempio DMF), forno per vuoto, concentratore sottovuoto
No. of Stages 3
Maximum Pressure < 2 mbar