Learn More
Fisherbrand™ Pompa per vuoto a diaframma in politetrafluoroetilene
Pompe resistenti alle sostanze chimiche per applicazioni con solventi aggressivi e vapori acidi. Le pompe per vuoto a diaframma in politetrafluoroetilene Fisherbrand™ e le testine di connessione sono rinforzate con fibra di carbonio per garantire la conduttività elettrica e prevenire le cariche elettrostatiche.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 11.88000kg
Codice prodotto. 12981131
  • 1976.90€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Resistente dal punto di vista chimico, ideale per applicazioni che includono solventi aggressivi e vapori acidi.
  • Sostituzione delle pompe rotative a palette e degli aspiratori d'acqua, soprattutto nelle applicazioni a vuoto spinto in cui si riscontrano vapori corrosivi
  • Le testate della pompa sono realizzate in PTFE con rinforzo in fibra di carbonio per gestire i vapori corrosivi e aggressivi senza danni
  • Le camere di pompaggio sono separate ermeticamente dallo spazio di azionamento, per garantire una lunga durata delle parti meccaniche
  • Le pompe utilizzano diaframmi PFTE attaccati a supporti non bagnati e alle valvole PEEK, che sono resistenti ai prodotti chimici ed estremamente robuste rispetto alle valvole in elastomero
  • La valvola di zavorra del gas aiuta a conservare le prestazioni della pompa quando si lavora con i vapori condensabili
  • Ugelli per flessibili, per tubi con diametro interno di 8 mm
  • Piedini antivibrazioni
Specifica
Specifica
8 mbar
23 x 26,5 x 14,5 cm (9 x 10,4 x 5,7in.)
24,6 libbre
Pompa da vuoto a diaframma
Motore a 230 V 50/60 Hz con cavi di alimentazione Schuko e UK
PTFE
11,2 kg
38 l/min.