Learn More
Kinematica Dispersore manuale Polytron™ PT 1300 D
Codice prodotto. 10764233 Sfoglia Tutto Kinematica Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V 50/60 Hz
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Dimensione della confezione
10764233 230 V 50/60 Hz Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10764233 Fornitore Kinematica N. del fornitore 11010030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3374.24€
    3038.00€ / pezzi 1
    Risparmia 336.24€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Generatori (venduti separatamente; vedere gli accessori Polytron)
La scelta vincente per il laboratorio è KINEMATICA Polytron PT 1300 D. Questo versatile omogeneizzatore portatile combina qualità, praticità e prestazioni elevate per un'elaborazione rapida e riproducibile dei campioni garantendo l'uniformità tra i campioni.
Questo omogeneizzatore, portatile o montato su un supporto, è ideale per il trattamento veloce di campioni in quantità e volumi ridotti. Il peso ridotto del modello PT 1300 D agevola l'uso ripetuto e la libertà di movimento. La memorizzazione della velocità desiderata assicura omogeneizzazioni ripetitive e riproducibili.  Quando si spegne l'unità, viene memorizzata l'ultima velocità salvata. Sono presenti differenti tipi di aggregati in acciaio inox (disponibili separatamente) da 3°mm di diametro per volumi ridotti fino a 0.01°ml a 12°mm di diametro per volumi maggiori fino a 250°ml. Se la contaminazione incrociata da un campione all'altro rappresenta un problema, scegliere aggregati sintetici monouso di 7°mm o 12°mm di diametro (disponibili separatamente).
  • 24V 100W low-voltage motor with safety transformer
  • Digital speed control from 2,000 to 30,000rpm
  • Aggregate tip speeds up to 14m/s produce the finest particles possible
  • Speed remains constant even when viscosity changes
  • Soft start prevents splashing of homogenate from sample vessel
  • Thermal fuse for overload protection
  • PC interfaces (RS 232 and USB)
  • MEMO function of the stored speed
  • Membrane keyboard for finger tip entry of parameters and easy cleaning
  • User-friendly design
  • Aggregate replacement using one-handed quick-release coupling
  • Various models of dispersing aggregates which are easy to clean and for many different applications (pulverizing plant and animal tissues, grains and seeds, soil extractions, DNA/RNA extractions, Karl Fischer sample prep, toxicology and food science)
Specifica
Speed 30000 gir/min
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Hertz 50/60 Hz
Wattage 100 W
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Intervallo del volume (sistema imperiale) Da 0.003 a 3.381 once
Intervallo volume (sistema metrico) Da 0.1 a 100 ml
Dimensioni (L x P x A) 8.26 x 1.57 x 1.77 pollici (21 x 4 x 4.5 cm)
Altezza (sistema imperiale) 1.77 pollici
Altezza (sistema metrico) 4.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 8.26 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 21 cm
Larghezza (sistema imperiale) 1.57 pollici
Larghezza (sistema metrico) 4 cm
Display LED
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la polverizzazione di tessuti animali e vegetali, grano e semi, estrazione del suolo, estrazione di DNA/RNA, preparazione dei campioni Karl Fischer, scienze alimentari, tossicologia
Da utilizzare con (apparecchiatura) PT 1300 D Handheld Homogenizer
Include Omogeneizzatore portatile, generatore in acciaio inox da 5, 7, 12 mm e generatore monouso da 7 mm
Modello PT 1300 D
Quantità confezione Ciascuno
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) Da 32 ° a 104 °F
Temperature Range (Metric) Da 0° a 40 °C