Learn More
Navailles Polyurethane Adjustable Chair
Codice prodotto. 17496172
Cambia vista
Click to view available options
Altezza seduta:
480 to 610 mm
620 to 860 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza seduta Dimensione della confezione
17496172 480 to 610 mm Pezzo
17406182 620 to 860 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17496172 Fornitore Navailles N. del fornitore 7NG 35NBPR 00 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.21€
    331.00€ / pezzi 1
    Risparmia 49.21€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
This Polyurethane Adjustable Chair is easily adjustable and features a comfortable and airy surface. Abrasion-resistant design without staples nor seams.
  • 5-branch, reinforced polyamide base with heavy-duty nylon casters
  • Gas-lift column with height adjustment and shock absorber
  • Ergonomic seat in black KANGO™ soft polyurethane
  • Articulated backrest in black soft polyurethane, adjustable in depth and height
Specifica
Colore Black
Regolabile Yes
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità EN 1021-1, EN 1021-2
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories, Chemical Industry
Tipo di sollevamento Gas-lift column
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 480 to 610 mm
Warranty 8 Years
Peso (sistema imperiale) 20.6 lb.
Peso (sistema metrico) 9.4 kg
Tipo di ruote Heavy-duty nylon wheels
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 60 cm