Learn More
Navailles Polyurethane Asynchronous Chair
Codice prodotto. 17426182
Cambia vista
Click to view available options
Altezza seduta:
460 to 590 mm
560 to 800 mm
Tipo di ruote:
None
Wheels with rubber tires
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza seduta Tipo di ruote Dimensione della confezione
17426182 560 to 800 mm None Pezzo
17416182 460 to 590 mm Wheels with rubber tires Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17426182 Fornitore Navailles N. del fornitore 7NG 40GHLP 01 905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.22€
    452.00€ / pezzi 1
    Risparmia 70.22€
    13% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
The Polyurethane Asynchronous Chair is fully and easily adjustable, featuring a comfortable and airy surface. Constructed without staples nor seams.
  • 5-branch, scuff-resistant, reinforced chrome base
  • Chrome gas-lift column for height adjustment with shock absorber
  • Ergonomic seat and backrest in black soft polyurethane
  • Independently adjustable seat and backrest tilt with one fingertip lever
Specifica
Colore Black
Regolabile Yes
Stile del braccio No Armrests
Certificazione/Conformità EN 1021-1, EN 1021-2
Da utilizzare con (applicazione) Laboratories, Chemical Industry
Tipo di sollevamento Gas-lift column
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 265 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 120 kg
Altezza seduta 560 to 800 mm
Warranty 8 Years
Peso (sistema imperiale) 30.9 lb.
Peso (sistema metrico) 14.1 kg
Tipo di ruote None
Larghezza (sistema imperiale) 23.2 in.
Larghezza (sistema metrico) 59 cm