Learn More
Navailles Polyurethane Auto-adaptive Chair
Descrizione
- Black 5-branch, scuff-resistant, reinforced steel base
- Gas-lift column for height adjustment with shock absorber
- Deformable seat and lumbar support in black KANGO™ soft polyurethane
- Seat features a 2° forward tilt
- Assembly on silentbloc
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Regolabile | Yes |
| Stile del braccio | No Armrests |
| Certificazione/Conformità | EN 1021-1, EN 1021-2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Laboratories, Chemical Industry |
| Tipo di sollevamento | Gas-lift column |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 265 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 120 kg |
| Altezza seduta | 510 to 640 mm |
| Warranty | 8 Years |
| Vedi altri risultati |